Fortfahren mit
SCT084
BioTracker-MemBright-560-Lebendzellfarbstoff
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde, Membransonde für Lebendzellen, Orange/Rot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
observed mol wt 1370.3 kDa
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Lebendzellfarbstoff BioTracker-Membright-560 ist eine Fluoreszenzsonde zum „Einschalten“, die im orangefarben bis roten Spektrum zur Bildgebung von Plasmamembranen lebender Zellen emittiert.
Spezielle Sonden für die Plasmamembran sind für die Einordnung der Zellgrenzen von entscheidender Bedeutung. Membright-Farbstoffe verwenden einen neuartigen fluorogenen Mechanismus, der in einem selbstlöschenden Nanopartikel arbeitet. Bei Kontakt und Ausbreitung innerhalb der Zellmembran wird die Fluoreszenz aktiviert, wodurch ein helles Signal mit niedrigem bis keinem Hintergrund erzeugt wird. Die Membright-Membransonden für Lebendzellen sind mit der Zweiphotonen-Bildgebung, der superauflösenden Mikroskopie, kompatibel und können in lebenden oder fixierten Zellen verwendet werden. Durch ihre robuste Photostabilität und fehlende Zytotoxizität sind Membright-Sonden optimal für die längerfristige Bildgebung von Lebendzellen. Die überlegenen Eigenschaften dieser Plasmamembran-Sonden ermöglichen den Einsatz in einem breiten Spektrum von Fluoreszenznachweis-Anwendungen.
Spektrale Eigenschaften
Fluoreszenzbilder, erhalten durch λex = 560 nm und einen Emissionsbereich von 567-750 nm.
Referenz
Collot M et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Reinheit: > 98 % durch HPLC, HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Features and Benefits
Rot/Orangefarben fluoreszierende Sonde für effiziente, selektive Markierung der Plasmamembran in lebenden Zellen. Geeignet für die superauflösende Mikroskopie.
Physical form
Magentafarbene Lösung
Preparation Note
Langfristig bei -20 °C und lichtgeschützt lagern.
Other Notes
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen, Durchflusszytometrie
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT083SCT085SCT244
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
cooler
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 1 mg
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup