Merck
SCGPU10RE
Stericup-GP Sterile Vacuum Filtration System
1000 mL process volume, 0.22 µm pore size, polyethersulfone membrane, pkg of 12, radio-sterilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Stericup®
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethersulfone membrane, polystyrene
sterility
sterile
feature
holdup volume 2.4 mL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Stericup®
parameter
1 L sample volume, 45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
299 mm
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
500 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph Edwards et al.
Genome biology, 20(1), 221-221 (2019-10-28)
Soils are a key component of agricultural productivity, and soil microbiota determine the availability of many essential plant nutrients. Agricultural domestication of soils, that is, the conversion of previously uncultivated soils to a cultivated state, is frequently accompanied by intensive
André R A Marques et al.
Autophagy, 16(5), 811-825 (2019-07-10)
CTSD (cathepsin D) is one of the major lysosomal proteases indispensable for the maintenance of cellular proteostasis by turning over substrates of endocytosis, phagocytosis and autophagy. Consequently, CTSD deficiency leads to a strong impairment of the lysosomal-autophagy machinery. In mice