Fortfahren mit
SCC142M
DC2.4 Dendritische Zelllinie der Maus
Mouse
Synonym(e):
DC 2.4 Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.580,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
€ 1.580,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DC2.4 Dendritische Zelllinie der Maus, DC2.4 dendritic cell line can be used to study dendritic cell biology and immune response.
biological source
mouse
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
DC2.4 sind immortalisierte murine dendritische Zellen, die durch Transduktion von Knochenmarkisolaten von C57BL/6-Mäusen mit Retrovirusvektor-exprimierenden murinen Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktoren (GM-CSF) und Myc- und Raf-Onkogenen [1] erzeugt wurden. DC2.4 hat die für dendritische Zellen charakteristischen Merkmale, u. a. Zellmorphologie und Expression von für dendritische Zellen spezifischen Markern sowie die Fähigkeit zur Phagozytose und Präsentation exogener Antigene an Moleküle der MHC-Klassen I und II [1].
Dendritische Zellen (Dendritic Cells, DC) sind antigenpräsentierende Zellen des Immunsystems und sind in den meisten Gewebearten vorhanden, vor allem in denen, die mit der externen Umwelt in Kontakt kommen (z. B. Haut und Schleimhäute von Nase, Lunge, Magen und Darm). Wie erstmals 1973 [2] beschrieben, ist eine der Hauptfunktionen von DCs die Phagozytose fremder Pathogene und die Präsentation der verarbeiteten Antigene an naive T-Zellen zur Regulierung adaptiver Immunantworten. DCs exprimieren auch Toll-like-Rezeptoren und unterstützen die Regulierung der angeborenen Immunantworten. Obwohl DCs in den meisten Geweben vorkommen, sind sie in vivo nur in geringen Mengen vorhanden und in vitro nur schwierig zu erhalten. Aufgrund dieser Schwierigkeiten gibt es nur wenige Studien über dendritische Zellen.
Application
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der Academic Use Agreement verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Forschungskategorie
Immunantwort
Entzündung und Immunologie
Biochem/physiol Actions
Dendritische Zelllinie
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1X106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen stammen nachweislich von der Maus und testeten negativ auf Interspezies-Kontamination durch Ratte, Chinesischem Zwerghamster, Syrischen Goldhamster, humanen und nicht-humanen Primaten (NHP), was durch Charles River Animal Diagnostic Services bestätigt wurde.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC194SCC195SCC494
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Hello, I wanted to know what culture media should be used for this cell line.
    1 answer
    1. Cells are thawed and expanded in RPMI-1640 (Product No. R0883), 10% FBS (Product No. ES-009-B), 1X L-Glutamine (Product No. TMS-002-C), 1X non-essential amino acids (Product No. TMS-001-C), 1X HEPES Buffer Solution (Product No. TMS003-C) and 0.0054X β-Mercaptoethanol (Product No. ES-007-E).