Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
GT1-7 Hypothalamische GnRH-Neuronen-Zelllinie der Maus, GT1-7 cells can be used as an in vitro model of GnRH-secreting neurons of the hypothalamus.
biological source
mouse
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
GT1-7 ist eine immortalisierte reife hypothalamische GnRH-Neuronen-Zelllinie der Maus. Immortalisierte GnRH-Neuronen wurden durch Einführung eines Transgens, das die Promotorregion des GnRH-Gens gekoppelt an die Kodierungsregion des SV40-T-Antigen-Onkogens enthält, in transgene Mäuse erzeugt.1 Die daraus resultierenden anterioren Hypothalamus-Tumoren wurden einer der Mäuse entnommen und die Zellen dissoziiert und geklont. GT1-7 ist eine klonale Linie von reifen, differenzierten GnRH-Neuronen, die eine hohe Konzentration von Gnrh1-mRNA aufweisen und GnRH als Reaktion auf Depolarisation sezernieren.
Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) ist ein Neuropeptid, das von GnRH-Neuronen im Hypothalamus synthetisiert und freigesetzt wird und für die normale Entwicklung und Funktion der Fortpflanzung erforderlich ist. Die Seltenheit und die verstreute Verteilung der GnRH-Neuronen im rostralen Hypothalamus erschweren die biologische Untersuchung der Zellen.
Application
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich für interne nicht-kommerzielle Forschungszwecke gemäß der “Restricted Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Endokrinologie
Neurowissenschaften
Endokrinologie
Neurowissenschaften
Biochem/physiol Actions
Zellen neuraler Entwicklungslinien
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 × 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mit dem umfangreichen Maus/Ratte CLEAR-PCR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen wurden negativ auf Mykoplasmen-Kontamination getestet.
• Die Zellen werden mit dem umfangreichen Maus/Ratte CLEAR-PCR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Die Zellen wurden negativ auf Mykoplasmen-Kontamination getestet.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
W C Wetsel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(9), 4149-4153 (1992-05-01)
Mammalian reproduction is dependent upon intermittent delivery of luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) to the anterior pituitary. This mode of secretion is required to sensitize maximally the gonadotrophs to LHRH stimulation and to regulate gonadotropin gene expression. While LHRH secretion is
Z Liposits et al.
Endocrinology, 129(3), 1575-1583 (1991-09-01)
An immortalized LHRH cell line has recently been developed by genetically targeting these neurons for tumorigenesis. One of the subclones, the GT1-7 cells, was characterized at both the light and electron microscopic levels to study the cellular and subcellular organization
P L Mellon et al.
Neuron, 5(1), 1-10 (1990-07-01)
By genetically targeting tumorigenesis to specific hypothalamic neurons in transgenic mice using the promoter region of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) gene to express the SV40 T-antigen oncogene, we have produced neuronal tumors and developed clonal, differentiated, neurosecretory cell lines. These
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC116 | 04054839165849 |