S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Synonym(e):
Montage SEQ
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
100 μL sample volume (per well)
Plattengröße
384 wells
Porengröße
pore sizeproprietary
Anwendung(en)
sample preparation
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: SEQ
Anwendung
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Leistungsmerkmale und Vorteile
Proprietary membrane
Komponenten
(Enthält keine Reagenzien)
Physikalische Form
Color Code: Klar
Sonstige Hinweise
Automation Compatible: No
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany