Merck
RW0614250
Millipore
Verstärkter Membranfilter
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Durchmesser
142 mm
Filterdurchm.
142 mm
Dicke
200 μm
Porengröße
0.5 μm pore size
75 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: RW06
Filtertyp: Oberflächenfilter
Verstärkte Vorfiltermembranen können verwendet werden, um aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen Verunreinigungen zu entfernen. Die Filter können viel Schmutz aufnehmen und weisen einen geringen Druckabfall auf; sie sind so ideal geeignet, um den Verunreinigungsgehalt vor der Anwendung von Sterilfiltern zu reduzieren. Anders als herkömmliche Vorfiltermaterialien, die Asbest oder Glasfaser enthalten, werden unsere verstärkten Präfiltermembranen aus Materialien gefertigt, die keine Partikel freisetzen. Diese Filter halten Verunreinigungen auf der Oberfläche der Zellulosemembran zurück.
Eigenschaften & Vorteile:
•Vorfilter mit großer Schmutzaufnahmekapazität für größeren Durchsatz
•Substrat setzt keine Partikel frei und gibt nicht nachgelagert Fasern ab
Anwendungen:
Vorfiltrierung vor der Anwendung von Sterilfiltern
Anwendung
Vorfiltration vor der Membranfiltration durch 0,45 μm
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3