Fortfahren mit
PHCCP0WER
Universalnetzteil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR26606SP160026SP160025
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-