Fortfahren mit
BR26606
BRAND®, accu-jet® S Universal AC adapter
AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
Synonym(e):
AC adapter Accu-Jet® S, Accu-Jet® S accessories, Accu-Jet® S power adapter, Accu-Jet® S power supply
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
(polymer)
feature
CE compliant
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
General description
Universal AC adapter with country adapter for Accu-jet, compatible with 100-240 V / 50-60 Hz.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR705250BR26658BR26539
feature
CE compliant
feature
with USB cable
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
manufacturer/tradename
BRAND 705250
manufacturer/tradename
BRAND 26658
manufacturer/tradename
BrandTech 26539
material
(polymer)
material
-
material
polypropylene
material
PBT , PC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)