PC420
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Vanilloid Receptor
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Trpv1(193034)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescence (2 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml; no pre-treatment required)
Verpackung
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Mouse spinal cord dorsal horn
Sonstige Hinweise
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable