Fortfahren mit
P3B030D05
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
30 kDa, D screen, 0.57 m2
Synonym(e):
Pellicon®-3-Kassette mit Biomax-30-kDa-Membran, D-Screen, 0,57 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
2.7 cm (1.07 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
0.57 m2
size
127 mL , Volume (feed), 39 mL , Volume (permeate)
width
17.8 cm (7 in.) , 178 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Die Pellicon®-3-Kassetten mit Biomax-Membran sind die optimalen Tangentialflussfiltrationsgeräte (TFF-Geräte) für die Filtration von Lösungen, die therapeutische Proteine, Albumin, Hormone, Impfstoffe und Wachstumsfaktoren enthalten. Diese fortschrittlichen, leistungsstarken Kassetten eignen sich ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern, für Feed-Formulierungen hoher Viskosität sowie für die anspruchsvolleren
Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen sowie
kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Ob im Klein- oder Großmaßstab, die Pellicon®-3-Kassetten eignen sich für den Einsatz in Forschung, Prozessskalierung (Scale-up und Scale-down), Anwendungsentwicklung und Herstellung. Das Pellicon®-3-Design und der automatisierte Herstellungsprozess sorgen für eine unschlagbare Leistungskonsistenz zwischen den Kassettengrößen. Außerdem bieten die Pellicon®-3-Geräte eine größere Auswahl an Kassettengrößen für die optimierte Entwicklung von Scale-up- und Scale-down-Prozessen. Dank des überarbeiteten Designs sind die Pellicon®-3-Kassetten schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu entfernen. Die Konstruktionsmaterialien sind mit einer Vielzahl chemischer Reinigungsmittel kompatibel.
Application
monoklonale Antikörper, rekombinante und nichtrekombinante Proteine, Impfstoffe
Features and Benefits
  • Robuste, blasenfreie Membran für optimale Produktretention und Leistungskonsistenz
  • Einzigartiges Feed-Screen-Design für einen hohen Massentransfer mit Durchfluss für eine höhere Endkonzentration
  • Schnelles und zuverlässiges Up- und Down-Scaling vom Labor bis zur Produktion
  • Automatisierte Herstellung für unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Reinigung
  • Beständig gegenüber Chemikalien und extremen Temperaturen
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3B030D01P3B030D00P3C005C10
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa pore size
pore size
5 kDa pore size
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
filtration area
0.57 m2
filtration area
0.11 m2
filtration area
88 cm2
filtration area
1.14 m2
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), polypropylene (Screen (feed)), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene housing
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.