Merck
P3B030D00
Millipore
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
30 kDa, D screen, 88 cm2
Synonym(e):
Pellicon®-3-Kassette mit Biomax-30-kDa-Membran, D-Screen, 88 cm2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Pellicon®
Lagerbedingungen
do not freeze
Parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
Methode(n)
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Höhe
0.89 cm (0.35 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Filtrationsfläche
88 cm2
Größe
1.3 mL , Volume (feed)
2.8 mL , Volume (permeate)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
56 mm
Matrix
(Ultracel)
Porengröße
30 kDa pore size
pH-Wert
1-14
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon®-3-Kassetten mit Biomax-Membran sind die optimalen Tangentialflussfiltrationsgeräte (TFF-Geräte) für die Filtration von Lösungen, die therapeutische Proteine, Albumin, Hormone, Impfstoffe und Wachstumsfaktoren enthalten. Diese fortschrittlichen, leistungsstarken Kassetten eignen sich ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern, für Feed-Formulierungen hoher Viskosität sowie für die anspruchsvolleren
Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen sowie
kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Ob im Klein- oder Großmaßstab, die Pellicon®-3-Kassetten eignen sich für den Einsatz in Forschung, Prozessskalierung (Scale-up und Scale-down), Anwendungsentwicklung und Herstellung. Das Pellicon®-3-Design und der automatisierte Herstellungsprozess sorgen für eine unschlagbare Leistungskonsistenz zwischen den Kassettengrößen. Außerdem bieten die Pellicon®-3-Geräte eine größere Auswahl an Kassettengrößen für die optimierte Entwicklung von Scale-up- und Scale-down-Prozessen. Dank des überarbeiteten Designs sind die Pellicon®-3-Kassetten schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu entfernen. Die Konstruktionsmaterialien sind mit einer Vielzahl chemischer Reinigungsmittel kompatibel.
Anwendung
monoklonale Antikörper, rekombinante und nichtrekombinante Proteine, Impfstoffe
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robuste, blasenfreie Membran für optimale Produktretention und Leistungskonsistenz
  • Einzigartiges Feed-Screen-Design für einen hohen Massentransfer mit Durchfluss für eine höhere Endkonzentration
  • Schnelles und zuverlässiges Up- und Down-Scaling vom Labor bis zur Produktion
  • Automatisierte Herstellung für unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Reinigung
  • Beständig gegenüber Chemikalien und extremen Temperaturen
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1