Direkt zum Inhalt
P2VVPPC25
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: Durapore® 0.1 µm
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Maxi Filter Module VVPP 0.1 μm C 2.5 m2, Pellicon® 2 Maxi Filter Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: Durapore® 0.1 µm, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
2.5 m2
membrane nominal area
2.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pH
2-11
General description
The Pellicon® 2 product line was designed with process scale-up and applications development in mind. The series of devices includes the long established Durapore® hydrophilic PVDF microfiltration membrane, well known for its exceptional combination of high flux, low protein binding and high product recoveries.
This Pellicon® 2 Cassette Filter is a maxi cassette, microfiltration product with a filtration area of 2.5 m2 and a 0.1 μm pore size.
This Pellicon® 2 maxi cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 7.6 cm (H).
Features and Benefits
  • Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Prefiltration Rquirements: 100 µm
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)