Direkt zum Inhalt
P2PLGCC01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 10 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Synonym(e):
Pellicon 2 47 0.1 μm, Pellicon® 2 Cassette Filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Kassetten-Ultrafiltrationsmodul, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
material
regenerated cellulose
Quality Segment
manufacturer/tradename
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
10 kDa NMWCO
General description
Device Configuration: Mini Cassette
Features and Benefits
Type C screen (coarse screen)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)