Merck
P2PLBCC25
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 3 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module PLBC C 2.5 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 3 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Quality Level
product line
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2PLBCC2504053252300592