Alle Fotos(1)
Key Documents
P2PLACC05
Millipore
Pellicon®-2-Kassetten-Ultrafiltrationsmodul, PLAC C, 0,5 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Produktlinie
Pellicon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
1.5 cm (0.6 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable