Fortfahren mit
P2C100C01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Ultracel® 100 kDa
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module PLCHK C 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Mini-Ultrafiltrationsmodul, Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
100 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Die Pellicon® 2-Ultrafiltrationsmodul PLCHK Mini-Kassette setzt den Standard für Tangentialstrom-Filtrationseinheiten im Kassettenformat. P2C100C01 wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert.
Die PLCHK-Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2-Mini-Ultrafiltrationsmodul weist eine Filtrationsfläche von 0,1 m2 und eine Porengröße von 100 kDa NMWCO auf.
Application
Konzentrieren, Entsalzen oder Pufferaustausch von:
  • Proteinlösungen
  • Polysaccharidlösungen
  • Virussuspensionen
Ernte, Waschen oder Klärung von:
  • Zellkulturen und -lysaten
  • Kolloidalen Suspensionen
  • Viruskulturen
Features and Benefits
  • Sieb Typ C (grobes Sieb)
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
  • Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
  • Berechenbare, schnelle Aufskalierung
  • Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
  • Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
  • Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Other Notes
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2C100V01P2C300C01P2C300V01
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
300 kDa NMWCO
pore size
300 kDa NMWCO
material
composite regenerated cellulose (CRC) , polyurethane adhesive, polypropylene screen
material
composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC) , polyurethane adhesive
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, composite regenerated cellulose (CRC)
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)