Über diesen Artikel
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
rabbit
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
goat
form
liquid
species reactivity
rabbit
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA (1 µg/mL)
Flow Cytometry (1 µg/mL)
Immunoblotting (0.2 µg/mL)
Immunofluorescence (1 µg/mL)
Immunohistochemistry (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample))
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Immunoaffinity purified goat polyclonal antibody adsorbed against human and bovine serum proteins and conjugated to biotin. Recognizes rabbit IgG.
Immunogen
Rabbit
Application
ELISA (1 µg/mL)Flow Cytometry (1 µg/mL)Immunoblotting (0.2 µg/mL)Immunofluorescence (1 µg/mL)Immunohistochemistry (1 µg/mL)Immunoprecipitation (1 µg/sample)