Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
DCS-50.1/H4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
15
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DCS-50.1/H4, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (0.5-5 µg/mL, )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper der Maus, der durch die Immunisierung von BALB/c-Mäusen mit dem spezifizierten Immunogen und das Fusionieren von Splenzozyten mit NS-2-Myelomzellen der Maus erzeugt wird. Erkennt das ~16 kDa p16-Protein.
Dieser Anti-p16(Ab-1)-Maus-mAb (DCS-50.1/H4)-Antikörper ist zur Verwendung in Immunblotting für den Nachweis von p16 (Ab-1) validiert.
Erkennt das ~16 kDa p16-Protein in Saos-2-Zellen und Blasengewebe. Wird unter der Lizenz des US-Patents 6.482.929 verkauft. Wird unter der Lizenz der US-Patente 5.843.756 und 6.090.578 sowie entsprechender Patente verkauft.
Immunogen
Human
rekombinantes, menschliches p16
Application
Immunblotting (0,5–5 µg/ml, siehe Anwendungsreferenzen)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 0,05 M Natriumphosphatputter, 0,2 % Gelatine, pH-Wert 7,5.
Analysis Note
Negative Kontrolle
U2OS-Zellen
U2OS-Zellen
Positive Kontrolle
Saos-2-Zellen oder Blasengewebe.
Saos-2-Zellen oder Blasengewebe.
Other Notes
Keine Kreuzreaktion mit dem eng verwandten p15-Protein. Der Antikörper sollte für optimale Ergebnisse in individuellen Systemen titriert werden.
Koh, J., et al. 1995. Nature375, 506.
Lukas, J., et al. 1995. Nature375, 503.
Cheng, J.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 5547.
Jen, J., et al. 1994. Cancer Res.54, 6353.
Kamb, A., et al. 1994 Science264, 436.
Nobori, T., Miura, K., et al. 1994. Nature368, 753.
Okamoto, A., Demetrick, D.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 11045.
Serrano, M., et al. 1993. Nature366 704.
Lukas, J., et al. 1995. Nature375, 503.
Cheng, J.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 5547.
Jen, J., et al. 1994. Cancer Res.54, 6353.
Kamb, A., et al. 1994 Science264, 436.
Nobori, T., Miura, K., et al. 1994. Nature368, 753.
Okamoto, A., Demetrick, D.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 11045.
Serrano, M., et al. 1993. Nature366 704.
Legal Information
Wird unter der Lizenz der US-Patente 5.843.756 und 6.090.578 sowie entsprechender Patente verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Goro Sashida et al.
Molecular and cellular biology, 29(13), 3687-3699 (2009-04-22)
Several ETS transcription factors, including ELF4/MEF, can function as oncogenes in murine cancer models and are overexpressed in human cancer. We found that Elf4/Mef activates Mdm2 expression; thus, lack of or knockdown of Elf4/Mef reduces Mdm2 levels in mouse embryonic
Noriyasu Usami et al.
Oncogene, 22(39), 7923-7930 (2003-09-13)
We have found that a malignant mesothelioma cell line, NCI-H28, had a chromosome 3p21.3 homozygous deletion containing the beta-catenin gene (CTNNB1), which suggested that the deletion of beta-catenin might have a growth advantage in the development of this tumor. To
Frederick Y Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(16), 10683-10688 (2002-07-30)
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is an oncogenic DNA virus that causes Kaposi sarcoma and AIDS-related primary effusion lymphoma (PEL). Here we show that KSHV lytic cycle replication in PEL cells induces G(1) cell cycle arrest, presumably to facilitate the progression
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| NA29-100UG | 04055977227758 |