Fortfahren mit
MXSMCMC24
MacConkey-Agar
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear dark red
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
General description
Die Milliflex®-Kassette ist ein gebrauchsfertiges, agarbasiertes Medium für die Verwendung mit dem Milliflex®- oder Milliflex-Oasis®-System für praktische, schnelle und zuverlässige Keimbelastungsprüfungen. Die vorgefüllte Agarkassette hilft bei der Optimierung der Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung, die ca. 10 mL des Mediums enthält. MacConkey-Agar ist ein Selektivmedium zur Isolierung coliformer Keime und E. coli. Im Medium vorhandene Gallensalze und Kristallviolett-Farbstoffe hemmen weitgehend das Wachstum der grampositiven mikrobiellen Flora. Zum Nachweis des Lactoseabbaus werden Lactose und der pH-Indikator Neutralrot eingesetzt. Es ist zur Differenzierung von Lactose-fermentierenden und nicht-Lactose-fermentierenden Bakterien hilfreich und unterstützt außerdem die Isolierung gramnegativer Bakterien.
Application
Die mit MacConkey-Agar vorgefüllte Milliflex®-Kassette wird für Keimbelastungsprüfungen bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen verwendet. Sie wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet
Features and Benefits
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser, US-Pharmakopöe, Europäische Pharmakopöe
Preparation Note
MacConkey
Analysis Note
Lactose-fermentierende Organismen erscheinen rot mit oder ohne einer Zone gefällter Galle. Nicht-Lactose-Fermenter bilden klare bis weiße Kolonien. Kristallviolett und Gallensalze hemmen grampositive Mikroorganismen, insbesondere Enterococci und Staphylococci
QC-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
S. aureus (ATCC 6538) als Negativkontrolle
Ziel-Mikroorganismen: Lactose-fermentierende Bakterien und coliforme Keime
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXSMTLP48MXSMEND48MXSMCSP48
agency
International standards
agency
International standards
agency
USP International standards
agency
International standards
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)