Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenparameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Quality Level
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany