Fortfahren mit
MTGR05010
Aervent-50 Filtereinheit, 0,2 µm, hydrophob, 1/8"-Schlaucholive beidseitig
pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Aervent® 50 Kapselfilter, EPA-Nr. 041237-FRA-001
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.1 cm (2.8 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
shipped in
ambient
General description
Dieser hydrophobe Aervent® Kapselfilter enthält eine Aervent 50‑mm‑PTFE-Membran in einem bidirektional einsetzbaren Polypropylen-Gehäuse. Dieser Sterilfiltrier-Filter mit 0,2 μm Porengröße und 19,6 cm2 Filtrationsfläche ist für kritische, klein angelegte Gasleitungs- und Belüftungsvorrichtungen konzipiert. Die hydrophile Aervent PTFE-Membran in dem MTGR05010 bietet hohe Durchflussgeschwindigkeiten und einen hohen Durchsatz, einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikelabscheidung sowie eine breite chemische Kompatibilität. Für die Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Aervent-50 Filter mit der Bestell- und Chargennummer im Heißprägeverfahren versehen. Jeder Aervent® Kapselfilter wird während der Herstellung auf Integrität geprüft.
Application
Typische Anwendungen
  • Sterile Belüftung von Gefäßen und Ballonflaschen
  • Autoklaven-Vakuumbrechventil-Leitung
  • Sterilfiltration nicht-wässriger Flüssigkeiten mit kleinem Volumen
  • Einlass- und Auslass-Gasfiltration bei kleinen Fermentern
Analysis Note
Extrahierbare Substanzen: in 70/30 % IPA/Wasser
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Bioprocessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTGR05000MTGR25000MTGR65000
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®