Fortfahren mit
MSVMHTS0D
Deep-Well-Manschette
Deep Well Collar for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
Synonym(e):
Deep well adapter, Well collar
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
usage
Automated & Manual
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
MultiScreen-Vakuumverteiler wurden für alle Vakuumfiltrationsanwendungen mit MultiScreenHTS- und MultiScreen-Filterplatten entwickelt. Die Komponenten des Verteilers sind resistent gegen Lösungsmittel und eignen sich für die Verwendung mit automatisierten oder manuellen Protokollen.
Neuer MultiScreenHTS-Vakuumverteiler mit DirectStack-Technologie
Der neue MultiScreenHTS-Vakuumverteiler bietet eine verbesserte Leistung für die Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten mit 96 und 384 Vertiefungen sowie mit der Solvinert-Filterplattenfamilie. Es kann leicht sowohl für Fluss-zu-Abfall- als auch für die Analytsammlung konfiguriert werden. Für Anwendungen, bei denen das Filtrat für weitere Analysen gesammelt werden muss, bieten der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler und die Filterplatten eine erhebliche Verbesserung der Zuverlässigkeit gegenüber den derzeitigen Systemen. Bei Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten und ANSI/SBS-Standard-Empfängerplatten eliminieren die einzigartigen Platten- und Verteilerdesigns Lücken zwischen den Durchflussregulatoren und den Empfängervertiefungen und bieten eine Platte-auf-Platte-Verarbeitungsoption für Assays, bei denen eine Filtratsammlung erforderlich ist. Die direkte Stapelung führt außerdem zu einer mühelosen Vakuumeinleitung. Vollständige Filtrationsassayzyklen können ohne manuelles Eingreifen durchgeführt werden.
Der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler hat folgende Merkmale:
– DirectStack Technologie für unterbrechungsfreie Filtratsammlung
– Konfigurationen für Deep-Well- oder Standard-Empfängerplatten
– ANSI/SBS-konforme Grundfläche ermöglicht die einfache Integration von Roboterdecks
Ebenfalls erhältlich: MultiScreen-Vakuumverteiler für klassische Filterplatten.
Chemische Kompatibilität
– Die Kompatibilitätsliste, die Sie unter „Allgemeine Richtlinien für MultiScreen-Platten“ finden, umfasst Chemikalien, die mit den MultiScreenHTS- und MultiScreen-Vakuumverteilern sowie den MultiScreen-Solvinert-Filterplatten kompatibel sind.
Anwendungen
– Vakuumfiltration von Multiwell-Filterplatten, automatisierte Flüssigkeitshandhabung
Other Notes
umfasst Dichtungen und Manschetten-Dichtungsrahmen für den Kragen
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSVMHTS08MSVMHTS0HMSVMHTS04
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®, ReNcell