Fortfahren mit
MSHAS4B10
Multiscreen® 96-Well-Platte, MCE-Membran
pore size 0.45 μm, sterile
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white Barex® plate (co-polymer)
Pore size:
0.45 μm pore size
Sterility:
sterile
Binding type:
high binding surface
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white Barex® plate (co-polymer)
description
Solid-phase RIA, DNA hybridization, ELISA, protein binding
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
ELISA: suitable, ELISPOT: suitable, Southern blotting: suitable, cell based assay: suitable, dot blot: suitable, hybridization: suitable (DNA), radioimmunoassay: suitable (solid-phase)
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Filtercode: HA
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Nukleinsäure
Protein
Assays
Radionukleotide
Physical form
Farbcode: Opak
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSHAN4B50MSIPN4B50MSHAS4510
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
material
flat bottom wells, white Barex® plate (co-polymer), mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white Barex® titanium dioxide plate
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate (co-polymer)
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophobic, lid
feature
hydrophilic, lid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3