Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for Solid-phase RIA, DNA Hybridization, ELISA & Protein Binding. Comes in a pack of 10.
sterility
sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
ELISA: suitable, ELISPOT: suitable, Southern blotting: suitable, cell based assay: suitable, dot blot: suitable, hybridization: suitable (DNA), radioimmunoassay: suitable (solid-phase)
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Nukleinsäure
Protein
Assays
Radionukleotide
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.45 μm, sterile | description pore size 0.45 μm, non-sterile | description pore size 0.45 μm, sterile | description pore size 0.45 μm, sterile |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type low binding surface |
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| material clear polystyrene plate, mixed cellulose esters (MCE) membrane, flat bottom wells | material clear polystyrene plate, flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material clear polystyrene plate, flat bottom wells, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells |
| well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL | well maximum volume 300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiscreen® 96-Well-Platte, MCE-Membran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?