Fortfahren mit
MP0DSYS1B
Prozessmaßstabhalter
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonym(e):
Process Scale Holders 1 Rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
description
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0DSYS1NMP0DSYS2AMP0DSYS3A
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
description
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
description
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
description
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; Gemü® valves
description
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; Gemü® valves
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prozessmaßstabhalter