Merck
MP0DSYS1N
Prozessmaßstabhalter
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonym(e):
Pilotmaßstabhalter 1 Ständer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
description
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
1-Ständer-Halter für Pod-Konfigurationen von 5,5 m2 bis 11 m2; ITT-Ventile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prozessmaßstabhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)