MABX5512
Anti-AFP (10mg) KC
from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... AFP(174)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit