MABT1366
Anti-CRB3A Antibody, clone 1E6
clone 1E6, from rat
Synonym(e):
Protein crumbs homolog 3
About This Item
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRB3(92359)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CRB3A in Western Blotting applications (Loie, E., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 35(19):3423-35).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CRB3A in human kidney tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit