MABT1349
Anti-Desmoglein-2 Antibody, clone CSTEM28
Synonym(e):
Cadherin family member 5;HDGC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CSTEM28, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 122.29 kDa
observed mol wt ~78 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG2(1829)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with recombinant human Desmoglein-2.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human Desmoglein-2.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Flow Cytometry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in Immunocytochemistry (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmoglein-2 in ELISA (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable