MABS829
Anti-phospho-EGFR (Tyr1173) Antibody, clone 3E7.2
clone 3E7.2, from mouse
Synonym(e):
Epidermal growth factor receptor, EC: 2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB1, Receptor tyrosine protein kinase erbB-1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E7.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1173)
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho-EGFR (Tyr1173) in 10 µg lysate from A431 cells treated with EGF.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1