Dokumente
MABS519
Sigma-Aldrich
Anti-P40-Antikörper, Klon 11F12.1
clone 11F12.1, from mouse
Synonym(e):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11F12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP63(8626)
Allgemeine Beschreibung
p40 (auch bezeichnet als Tumorprotein 63, p63, Chronische-ulzerative-Stomatitis-Protein, CUSP, Keratinozyten-Transkriptionsfaktor, KET, Transformation-assoziiertes Protein 63, TP63, Tumorprotein p73-like, p73L, p40 oder p51) wird vom Gen TP63/KET/P63/P73H/P73L/TP73L kodiert und ist je nach Zielgen und beteiligter Isoform ein transkriptioneller Aktivator bzw. Repressor. P40 hat mehrere Isoformen. P40 ist an der Notch-Signalgebung beteiligt und spielt eine Rolle bei der p53/TP53-abhängigen Apoptose und der epithelialen Morphogenese. Darüber hinaus ist P40 entwicklungsfördernd und für eine ordnungsgemäße Gliedmaßenbildung erforderlich. P40 wird im Erwachsenenalter und in der Entwicklung verbreitet exprimiert. Einige Isoformen, wie Isoform 10, werden primär in kanzerösen Geweben exprimiert, während andere nur in normalen Geweben vorkommen. P40-Mutationen führen zu einer Vielzahl von Dysplasien und Fehlbildungen, einschließlich des ADULT-Syndroms (Acro-Dermato-Ungual-Lacrimal-Dental-Syndrom), Ankyloblepharon-ektodermaler Defekte, Lippenspalte/Gaumenspalte und verschiedener stärker entstellender Syndrome.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem P40 entspricht.
Anwendung
Der Anti-P40-Antikörper (Klon 11F12.1) ist ein Antikörper gegen P40 für die Verwendung in IHC (Paraffin) und Western Blotting.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500–2000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde P40 in humanem Prostata- und Nierengewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in SK-OV-3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde P40 in 10 µg SK-OV-3-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~40 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable