MABS508
Anti-GOT1 Antibody, clone 1F5.2
clone 1F5.2, from mouse
Synonym(e):
Cysteine aminotransferase, cytoplasmic, Cysteine transaminase, cytoplasmic, cCAT, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, Transaminase A, Aspartate aminotransferase, cytoplasmic, cAspAT, GOT1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F5.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOT1(2805)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GOT1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable