Merck
MABS456
Anti-PTP1B-Antikörper (oxidiert), Klon scFvs 45
clone scFvs 45, from chicken
Synonym(e):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
scFvs 45, monoclonal
Application:
IP
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
scFvs 45, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
General description
PTP1B ist das prototypische Mitglied der Familie der Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTPs), die mindestens 37 Proteine umfasst. Die Proteine dieser Familie weisen eine charakteristische katalytische Phosphatase-Domäne auf, die aus etwa 240 Aminosäuren besteht, und umfassen sowohl Transmembranenzyme als auch zytosolische Enzyme. Die PTPs weisen eine hohe Substratspezifität für Phosphotyrosyl-Proteine auf. Auf der Ebene der Primärsequenz haben PTPs nur geringe Ähnlichkeit mit den Protein-Serin-Phosphatasen, Protein-Threin-Phosphatasen und den sauren und alkalischen Phosphatasen. PTP1B ist ein negativer Regulator der Insulin- und der Leptin-Signaltransduktion und könnte ein potenzielles therapeutisches Ziel bei Diabetes und Adipositas sein. Insulin beeinflusst auch die Expression von Spleißvarianten von PTP1B.
~37 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht beträgt 50 kDa, jedoch wurde PTP1B mit ~37 kDa gemessen, da es sich um eine trunkierte Form (aa 1–321) handelt. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: PTP1B-OX
Rekombinantes Protein, das PTP1B-OX von humanem PTP1B (oxidiert) entspricht.
Application
Der Anti-PTP1B-Antikörper (oxidiert, Klon scFvs 45 | MABS456) ist ein Antikörper gegen PTP1B für die Verwendung in Immunpräzipitation; Inhibitionstests und Funktionsassays.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Immunpräzipitationsanalyse: Mit diesem Antikörper wurde eine Immunpräzipitation von rekombinantem PTP1B (oxidiert) durchgeführt (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) (Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185–198).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit diesem Antikörper wurde eine Immunpräzipitation von rekombinantem PTP1B (oxidiert) durchgeführt (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127–2143).
Inhibitionstest zur Aktivität/Funktionsassay: Mit einer repräsentativen Charge wurde PTP1B (oxidiert) in rekombinantem PTP1B (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) und scFv45 nachgewiesen (Haque, A., et al. (2011). Cell. 147:185–198).
Inhibitionstest zur Aktivität/Funktionsassay: Mit einer repräsentativen Charge wurde PTP1B (oxidiert) in rekombinantem PTP1B (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) und scFv45 nachgewiesen (Haque, A., et al. (2012). Nature America. 7(12):2127–2143).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert nur mit der oxidierten Form.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Huhn-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Ni-NTA-Agarose
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunpräzipitation in rekombinantem PTP1B- (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) und in scFv45-Zelllysat.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit 278 ng dieses Antikörpers wurde PTP1B (oxidiert) in rekombinantem PTP1B- (aa 1–321; WT und CASA-Mutante) und in scFv45-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: 04-1140
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c