Fortfahren mit
MABS436
Anti-ATE1-Antikörper, Klon 6F11
clone 6F11, from rat
Synonym(e):
Arginyl-tRNA--protein transferase 1, Arginyltransferase 1, R-transferase 1, Arginine-tRNA--protein transferase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
9
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATE1(11101)
General description
ATE1 spielt eine wichtige Rolle als spezialisierter Ubiquitin-vermittelter Proteinabbauweg. ATE1 ist an der posttranslationalen Konjugation von Arginin an N-terminale oder mittelkettige Aspartat- oder Glutamataminosäuren von Proteinen beteiligt. Die Arginylierung ist für einen wirksamen Ubiquitin-vermittelten Proteinabbau erforderlich. ATE1 ist ein Hauptakteur im Arg/N-end-Rule-Weg des Ubiquitin-vermittelten Proteinabbaus. Dieses System entsorgt fehlgeformte und fehlgeleitete Proteine und Proteinfragmente. ATE1 hat zwei Isoformen. Isoform 1 ist im Zellkern lokalisiert und Isoform 2 im Zytoplasma. ATE1 wird verbreitet exprimiert und aktuelle Forschung zeigt, dass die ATE1-vermittelte Arginylierung wesentlich für die Thrombozytenmyosinphosphorylierung, Blutgerinnselretraktion und Thrombosebildung ist. Aktuelle Forschung zeigt auch, dass der Arg/N-end-Rule-Weg und ATE1 eine Rolle beim Unterstützen des Vorbeugens einer Neurodegeneration durch die Anreicherung von Proteinfragmenten bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, amyotrophe Lateralsklerose und Morbus Parkinson spielt.
~60 kDa gemessen
Immunogen
Rekombinantes Protein, das ATE1 der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-ATE1-Antikörper, Klon 6F11 ist zur Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie für den Nachweis von ATE1 validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies ATE1 in 10 µg Lebergewebelysat von Mäusen nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies ATE1 in ATE1-Isoformen und Leberextraktgewebelysat von Mäusen nach (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies ATE1 in Immunfärbung und Zellextraktaufbereitungen von immortalisierten embryonalen Maus-Fibroblasten aus Wildtyp- und Ate1-Zellen nach (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies ATE1 in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA038444AV31366MABS14
Gene Information
human ... ATE1(11101)
Gene Information
human ... ATE1(11101)
Gene Information
human ... ATF1(466)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
6F11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
F11, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, horse, dog, rat, guinea pig, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c