Fortfahren mit
MABS277
Anti-Monoglycyliertes-Tubulin-Antikörper, Klon TAP 952
clone TAP 952, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
TAP 952, monoclonal
Species reactivity:
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
Application:
DB, IF, WB
Citations:
12
€ 325,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TAP 952, monoclonal
species reactivity
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
In eukaryontischen Zellen wurden mehrere posttranslationale Modifikationen von Tubulin festgestellt. Glycylierung ist eine Polymodifikation, die als seitliche Verzweigung von Glycinketten variabler Länge auftritt und in axonemalem Tubulin von Paramecium-Zilien nachgewiesen wurde. Diese Modifikation wurde auf Tubulin und/oder Zilien/Flagellen vieler einzelliger und mehrzelliger Organismen nachgewiesen. Die unterschiedliche Verteilung verschiedener polyglycylierter Tubulin-Isoformen zwischen zytoplasmatischen und axonemalen Kompartimenten in Paramecium deutet darauf hin, dass der Polyglycylierungsgrad von Tubulin auf Zellebene stark reguliert wird. In Paramecium ist der TAP-952-Antikörper gegenüber zytoplasmatischem und axonemalem Tubulin reaktiv. In Zellen von Metazoen und/oder Zelllinien ist er spezifisch für Tubulin von motilen Zilien und primären Zilien und eignet sich daher für die Erkennung von motilen und primären Zilien.
~ 50 kDa beobachtet
Immunogen
Axonemales Tubulin von elektroeluiertem Paramecium
Epitop: Aminosäuren 427–449 von monoglycyliertem Alpha-Tubulin und 427–442 von monoglycyliertem Beta-Tubulin (Bré et al., 1998, Mol. Biol. Cell 9, 2655-2665)
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Monoglycyliertes-Tubulin-Antikörper, Klon TAP 952, erkennt Tubulin und ist für die Verwendung in Western Blot, Immunfluoreszenz und Dot Blot validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies monoclycyliertes Tubulin in Spermatozoen von Mäusen nach (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Dot-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies monoglycyliertes Tubulin in synthetischen monoglycylierten Tubulinpeptiden nach (Bre, M. H. et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies monoglycyliertes Tubulin in einem Panel von Gesamtproteinextrakten ausgewählter Spezies nach (Bre, M. H. et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies monoglycyliertes Tubulin in Spermatozoen von Lemuren, Menschen und Seeigeln nach (Bre, M. H. et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von monoglycyliertem Alpha- und Beta-Tubulin.
Eignet sich als Marker für motile Zilien.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot des gesamten Zytoskelettextrakts von Paramecium beurteilt
Western-Blot-Analyse: Eine 1:50.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies monoglycyliertes Tubulin in 10 µg der gesamten Zytoskelettproteine von Paramecium nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS276MABT205ABT170
description
clone TAP 952, from mouse
description
clone AXO 49, from mouse
description
clone DM1A, from mouse
description
serum, from rabbit
species reactivity
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
species reactivity
Apis, porcine, snail, pig, sea urchin, protista, sheep, mouse, lemur, Drosophila, Paramecium, trout
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, porcine
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
TAP 952, monoclonal
clone
AXO 49, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)