MABS2243
Anti-phospho-4E BP1 (Ser83) Antibody, clone CM14D3
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CM14D3, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer83)
Angaben zum Gen
human ... EIF4EBP1(1978)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from A431 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected 4E-BP1 in lysate from A431 cells treated with PMA (200 nM, 20 min. at 37C), but not in untreated cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable