MABS2054
Anti-ABCG8 Antibody, clone 1B10A5
clone 1B10A5, from mouse
Synonym(e):
ATP-binding cassette sub-family G member 8, Sterolin-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10A5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Abcg8(67470)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Immunoprecipitation applications (Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Western Blotting applications (Wang, J., et. al. (2008). Biochemistry. 47(18):5194-204; Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ABCG8 in mouse colon tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable