MABS1721
Anti-Potassium Channel Kir3.4 Antibody, clone 8F4.1
clone 8F4.1, from mouse
Synonym(e):
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, Cardiac inward rectifier, CIR, Heart KATP channel, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, GIRK-4, IRK-4, KATP-1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8F4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNJ5(3762)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected potassium channel Kir3.4 in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable