MABN467
Anti-DLX-1 Antibody, clone L43/40
clone L43/40, from mouse
Synonym(e):
Homeobox protein DLX-1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L43/40, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLX1(1745)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DLX-1 in whole cell extracts of wild type embryonic day 15 telencephalons and demonstrated a loss of signal in whole cell extracts of embryonic day 15 telencephalons from DLX1/2 knock out mice (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLX-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HepG2 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable