MABN46
Anti-Chloride intracellular channel protein (CLIC1) Antibody, clone CPTC-CLIC1-1
clone CPTC-CLIC1, from mouse
Synonym(e):
chloride intracellular channel 1, Chloride channel ABP, RNCC protein, Nuclear chloride ion channel 27, nuclear chloride ion channel protein, Regulatory nuclear chloride ion channel protein, chloride intracellular channel protein 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CPTC-CLIC1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... CLIC1(1192)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Qualität
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CLIC1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human liver tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13