MABN313
Anti-DEXRAS1 Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Synonym(e):
Dexamethasone-induced Ras-related protein 1, Activator of G-protein signaling 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASD1(51655)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
G-Proteine
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected DEXRAS1 in rat testis, mouse cerebellum, and human kidney tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DEXRAS1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable