MABN118
Anti-Limk1 Antibody, clone 6C3.1| MABN118
clone 6C3.1, from mouse
Synonym(e):
LIM domain kinase 1, LIMK-1, Lim kinase 1
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
WB
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIMK1(3984)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Limk1 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable