MABF921
Anti-CCRL2 (Mouse) Antibody, clone BZ5B8
clone BZ5B8, from rat
Synonym(e):
C-C chemokine receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, G-protein coupled beta chemokine receptor, L-CCR, Lipopolysaccharide-inducible C-C chemokine receptor
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BZ5B8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Darf nicht reagieren mit
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ccrl2(54199)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained L1.2 mouse pre-B lymphoma cells expressing transfected mCCRL2, but not untransfected L1.2 or L1.2 transfectants expressing mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2, or mCCR10, nor non-CCRL2-expressing mouse blood cells. Chemerin, but not CCL2, blocked clone BZ5B8 staining of CCRL2-positive mouse peritoneal exudate cells (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg (2 µg/mL) of this antibody detected CCRL2 expression on the surface of LPS-treated (200 µg/mL for 2 hrs), 4% paraformladehyde-fixed RAW264.7 macrophages.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1