MABF593
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), violetFluor® 450, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
violetFluor® 450
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
104, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
violetFluor®
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable