MABF408
Anti-CD28 Antibody (human), APC, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Synonym(e):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CD28.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD28(940)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable