MABF176E
Anti-CD2 (human), PerCP, clone RPA-2.10 Antibody
clone RPA-2.10, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Synonym(e):
T-cell surface antigen CD2, Erythrocyte receptor, LFA-2, LFA-3 receptor, Rosette receptor, T-cell surface antigen T11/Leu-5, CD antigen CD2, CD2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RPA-2.10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD2(914)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD2 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable