MABF1514
Anti-IL-12/IL-23 p40 (mouse), PE, clone C17.8 Antibody
clone C17.8, from rat, PE
Synonym(e):
Interleukin-12 subunit beta (IL-12B), Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit (CLMF p40), IL-12 subunit p40, IL-12/IL-23 p40
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C17.8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Il12B(16160)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected IL-12/IL-23 p40 in mouse macrophages.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable