MABF1460
Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), redFluor® 710, clone MEL-14 Antibody
clone MEL-14, from rat, redFluor® 710
Synonym(e):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1 (LAM-1), Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1 (LECAM1), Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22 (Ly-22), Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L, CD62L (L-S
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
redFluor® 710
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEL-14, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sell(20343)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable