Merck
MABE8
Anti-EBNA2-Antikörper, Klon R3
clone R3, from rat
Synonym(e):
Epstein-Barr nuclear antigen 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R3, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
14
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Epstein-Barr virus ... Ebna-2(3783761)
General description
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) wird mit mehreren menschlichen Krebsarten in Verbindung gebracht und immortalisiert aktiv B-Lymphozyten. EBV führt zur Expression einer kleinen Gruppe von viralen Proteinen, darunter das Epstein-Barr nukleäre Antigen 2 (EBNA2), das für die Immortalisierung erforderlich ist. EBNA2 ist ein Transkriptionsaktivator, der zur EBNA2-Familie der Herpesviren gehört und eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung der ruhenden B-Zellen des Wirts und der Auslösung der B-Zell-Proliferation spielt. EBNA2 besitzt eine saure Aktivierungsdomäne, mit der es verschiedene zelluläre und virale Domänen rekrutieren kann, die an der B-Zell-Immortalisierung beteiligt sind. EBNA2 wird mit zellulären phänotypischen Veränderungen in Verbindung gebracht und reguliert bekanntermaßen die Expression von Zelloberflächenrezeptoren wie CD21, MYC und CD23 sowie virale Gene wie LMP1, LMP2A, LMP2B und EBNA1-6 hoch.
Gross, H., et al. (2010). Virology. 397(2): 299-310.
PMID: 19969318
Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1): 336-342.
PMID: 11831716
~75 kDa gemessen; obwohl das berechnete Molekulargewicht 49 kDa beträgt, wird dieses Protein typischerweise bei ~75 bis 80 kDa gemessen.
Immunogen
Epitop: C-Terminus von EBNA2
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem humanen EBNA2 entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet. (Gross, H., et al. (2010). Virology. 397(2):299-310.)
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1):336-342.)
Der Anti-EBNA2-Antikörper, Klon R3, ist ein monoklonaler Ratten-Antikörper zum Nachweis von EBNA2, auch bekannt als Epstein-Barr nukleäres Antigen 2, und er wurde in WB, IP und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Nachgewiesene Reaktion mit menschlicher Probe, die mit EBV infiziert wurde.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an B95-8-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde EBNA2 in 10 µg B95-8-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
B95-8-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE804053252412745