MABE369
Anti-Suv4–20h2 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from rat
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, Lysine N-methyltransferase 5C, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, Su(var)4-20 homolog 2, Suv4-20h2
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV420H2(84787)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
Western Blot Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected Suv4-20h2 in 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
H9 human embryonic stem cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable